Learn More
Micronova™ Serpillière à franges pour salles blanches MicroMop™
Une gamme de serpillières à franges très efficaces avec une absorbance élevée et de faibles particules. Disponibles en trois matériaux : PVA, NovaLite ou polyester, pour un nettoyage spécialisé.
Marque: Micronova™ CRM-2
Requires : Structure MH-1, MHC-1 ou QDMH-1 avec manche SSU
Description
Les serpillières à franges pour salles blanches Micronova MicroMop ™ sont très efficaces et absorbantes, disponibles en trois options de tissu et conçues pour être utilisées avec l’adaptateur de serpillière à franges QDMH-1 ou les poignées de serpillières à franges standard.
- Serpillières à franges très efficaces
- Absorbance élevée et faibles particules
- Un nettoyage sec et sans résidus
- Options de tissu disponibles :
- PVA - PVA absorbant, idéal pour les applications de nettoyage liées aux semi-conducteurs et à la microélectronique
- NovaLite - peau de chamois absorbante, excellente pour les applications liées aux dispositifs médicaux
- NovaPoly - polyester lisse, excellentes capacités de désinfection des salles blanches
- À utiliser avec l’adaptateur QDMH-1 ou les poignées de serpillières à franges standard
- Conçues pour les environnements de salles blanches et contrôlés
Spécification
40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in) | |
Orange | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
7,5 in | |
Reusable | |
Conserver à température ambiante | |
NovaLite |
String Mop | |
16 in | |
40.6 cm | |
19.1 cm | |
Chemicals | |
12/Cs. | |
Nettoyage et désinfection des sols dans les salles blanches et les environnements contrôlés |