Learn More
Micronova™ Serpillères à franges en tissu Micronova™
Serpillères à franges très efficaces pour nettoyer rapidement les grandes surfaces
Marque: Micronova™ CRM-1
Requires : Structure MH-1 ou MHC-1, ou structure QDMH-1 avec poignée SSU
Description
Les serpillières à franges pour salles blanches Micronova MicroMop ™ sont très efficaces et absorbantes, disponibles en trois options de tissu et conçues pour être utilisées avec l’adaptateur de serpillière à franges QDMH-1 ou les poignées de serpillières à franges standard.
- Serpillières à franges très efficaces
- Absorbance élevée et faibles particules
- Un nettoyage sec et sans résidus
- Options de tissu disponibles :
- PVA - PVA absorbant, idéal pour les applications de nettoyage liées aux semi-conducteurs et à la microélectronique
- NovaLite - peau de chamois absorbante, excellente pour les applications liées aux dispositifs médicaux
- NovaPoly - polyester lisse, excellentes capacités de désinfection des salles blanches
- À utiliser avec l’adaptateur QDMH-1 ou les poignées de serpillières à franges standard
- Conçues pour les environnements de salles blanches et contrôlés
Spécification
40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in) | |
Jaune | |
Non stérile | |
Non autoclavable | |
7,5 in | |
Non | |
Évitez toute exposition prolongée à 70 % d’IPA | |
PVA non tissé |
Serpillière à franges | |
16 po | |
40,6 cm | |
19,1 cm | |
Produits chimiques | |
12/boîte | |
Nettoyage et désinfection des sols dans les salles blanches et les environnements contrôlés |