Learn More
Fisherbrand™ Filtres micro fibre de verre, grade 260
100 % microfibre de verre borosilicaté. Les filtres en microfibre de verre Fisherbrand™ de grade 260 sont non hygroscopiques et biologiquement inertes. Ils font preuve d’une résistance chimique à la plupart des solvants et des réactifs (à l’exception de l’acide fluorhydrique).
27.50€ - 83.95€
Spécification
Poids de base | 143 g/m2 |
---|---|
Type de filtre | Microfiltration |
Format | Disc |
Matériau | Verre borosilicaté |
Porosité | 1 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11784556
|
Fisherbrand™
0260A00019 |
100 mm | |||||||
11744103
|
Fisherbrand™
0260A00011 |
124 mm | |||||||
11734103
|
Fisherbrand™
0260A00009 |
109 mm | |||||||
11704103
|
Fisherbrand™
0260A00001 |
25 mm | |||||||
11734616
|
Fisherbrand™
0260A00003 |
40.6 mm | |||||||
11714103
|
Fisherbrand™
0260A00004 |
47 mm |
58.35€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11744616
|
Fisherbrand™
0260A00005 |
54,8 mm |
40.65€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11754616
|
Fisherbrand™
0260A00006 |
60 mm |
68.75€
50 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11764616
|
Fisherbrand™
0260A00007 |
69.8 mm | |||||||
11724103
|
Fisherbrand™
0260A00008 |
90 mm | |||||||
Description
- Sans liant
- Conviennent à une utilisation à une température de 500°C maximum
- Résistants à l’humidité
- Adaptés à la microfiltration grâce à leurs fines fibres
- Grande capacité de charge
- Pureté chimique élevée
- À base d’eau déminéralisée
- Haute perméabilité à l’air
Applications :
- Filtration d’eau industrielle, d’algues d’eau douce, d’eau potable, de protéines, d’échantillons HPLC, de solvants
- Sédiments dans les produits pétroliers
- Test de liaison aux ligands
- Surveillance de la pollution de l’air
- Préfiltres à membrane
- Dosages radio-immunologiques
- Solides en suspension dans l’eau, fumées
- Numération par scintillation liquide
- Collecte de cellules
- Teneur en matières grasses des produits laitiers
Spécification
143 g/m2 | |
Disc | |
1 μm | |
Membrane pre-filters, radio-immuno tests, liquid scintillation counting | |
Non-hygroscopic | |
0.027 in. | |
Filter |
Microfiltration | |
Verre borosilicaté | |
200 sec. | |
260 | |
500°C | |
0.7 mm |