Learn More
Fisherbrand™ Filtres micro fibre de verre, grade 260
100 % microfibre de verre borosilicaté. Les filtres en microfibre de verre Fisherbrand™ de grade 260 sont non hygroscopiques et biologiquement inertes. Ils font preuve d’une résistance chimique à la plupart des solvants et des réactifs (à l’exception de l’acide fluorhydrique).
Marque: Fisherbrand™ 0260A00004
Description
- Ne contiennent aucun liant
- Convient pour une utilisation jusqu’à 500°C
- Résistants à l’humidité
- Conviennent à la microfiltration en raison de fibres fines
- Capacité de charge élevée
- Grande pureté chimique
- fabriqués avec de l’eau déminéralisée
- Grande perméabilité à l’air
Applications :
- Filtration d’eau industrielle, d’algues d’eau douce, d’eau potable, de protéines, d’échantillons pour HPLC, de solvants
- Teneur en sédiments des produits pétroliers
- Test de liaison aux ligands
- Surveillance de la pollution de l’air
- Préfiltres à membrane
- Dosages radio-immunologiques
- Solides en suspension dans l’eau, les fumées
- Numération par scintillation liquide
- Prélèvement de cellules
- Teneur en graisse des produits laitiers
Spécification
143 g/m2 | |
Disque uni | |
1 μm | |
Pré-filtres à membrane, essais radio-immunologiques, numération par scintillation liquide | |
Non hygroscopique | |
0,027 in | |
Filtre |
Microfiltration | |
Verre borosilicaté | |
200 s | |
260 | |
500°C | |
0,7 mm | |
47 mm |