Learn More
Fisherbrand™ Filtres micro fibre de verre, grade 260
100 % microfibre de verre borosilicaté. Les filtres en microfibre de verre Fisherbrand™ de grade 260 sont non hygroscopiques et biologiquement inertes. Ils font preuve d’une résistance chimique à la plupart des solvants et des réactifs (à l’exception de l’acide fluorhydrique).
Marque: Fisherbrand™ 0260A00007
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sans liant
- Conviennent à une utilisation à une température de 500°C maximum
- Résistants à l’humidité
- Adaptés à la microfiltration grâce à leurs fines fibres
- Grande capacité de charge
- Pureté chimique élevée
- À base d’eau déminéralisée
- Haute perméabilité à l’air
Applications :
- Filtration d’eau industrielle, d’algues d’eau douce, d’eau potable, de protéines, d’échantillons HPLC, de solvants
- Sédiments dans les produits pétroliers
- Test de liaison aux ligands
- Surveillance de la pollution de l’air
- Préfiltres à membrane
- Dosages radio-immunologiques
- Solides en suspension dans l’eau, fumées
- Numération par scintillation liquide
- Collecte de cellules
- Teneur en matières grasses des produits laitiers
Spécification
143 g/m2 | |
Disc | |
1 μm | |
Membrane pre-filters, radio-immuno tests, liquid scintillation counting | |
Non-hygroscopic | |
0.027 in. | |
Filter |
Microfiltration | |
Verre borosilicaté | |
200 sec. | |
260 | |
500°C | |
0.7 mm | |
69.8 mm |