Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ FR à capuche
Conçues pour être portées sur des vêtements de protection thermique tissés tels que NOMEX™ Ansell Edmont™ Microgard™ FR est un matériau ignifuge offrant une protection contre les particules et les éclaboussures de liquide léger sans compromettre la protection des travailleurs en cas d’embrasement éclair*.
684.00€ - 822.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Matériau | Laminé barrière multicouche |
Couleur | Bleu |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Alert:
Microgard™ FR ne doit jamais être porté en protection comme retardateur de flamme. Portez toujours sur le dessus des vêtements qui atteignent l’indice EN533 2 ou supérieur.
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15556424
|
Ansell™
BL95S-00111-03 |
M |
822.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15566424
|
Ansell™
BL95S-00111-04 |
L |
822.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15576424
|
Ansell™
BL95S-00111-05 |
XL |
822.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15586424
|
Ansell™
BL95S-00111-06 |
2XL |
684.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15596424
|
Ansell™
BL95S-00111-07 |
3XL |
684.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Combinaison avec capuche à 2 pièces, coutures cousues, élastique au niveau de la capuche, de la taille, des poignets et des chevilles
- 2Fermeture éclair à sens avec rabat tempête
- Tissu en polyester/pâte de bois/Sontara ignifugé
- Coutures surjetées à 3 fils
Spécification
Combinaison de protection | |
Bleu | |
Élastique | |
Capuche | |
Fermeture éclair avant à 2 sens avec fermeture sous patte | |
Les numéros III type 5 et 6, EN533 Index 1, EN1073-2, EN1149-1 | |
Capuche incluse |
Laminé barrière multicouche | |
Élastique | |
Élastique | |
2 parties | |
Cousu | |
Aucun |