Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ FR à capuche
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
3XL
Description
- Combinaison avec capuche à 2 pièces, coutures cousues, élastique au niveau de la capuche, de la taille, des poignets et des chevilles
- 2Fermeture éclair à sens avec rabat tempête
- Tissu en polyester/pâte de bois/Sontara ignifugé
- Coutures surjetées à 3 fils
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | XL |
Matériau | Laminé barrière multicouche |
Couleur | Bleu |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Hood Type | 2 parties |
Type de bouchon | Fermeture éclair avant à 2 sens avec fermeture sous patte |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Combinaisons Microgard™ FR à capuche >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu