Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ FR à capuche Code produit.: 15586424
Ajouter au panier
Ansell™ Combinaisons Microgard™ FR à capuche
Code produit. 15586424 Tous les produits Ansell Produits
2XL
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
3XL
Microgard™ FR ne doit jamais être porté en protection comme retardateur de flamme. Portez toujours sur le dessus des vêtements qui atteignent l’indice EN533 2 ou supérieur.
Code produit. 15586424
Marque: Ansell™ BL95S0011106
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Microgard™ FR ne doit jamais être porté en protection comme retardateur de flamme. Portez toujours sur le dessus des vêtements qui atteignent l’indice EN533 2 ou supérieur.
Conçues pour être portées sur des vêtements de protection thermique tissés tels que NOMEX™ Ansell Edmont™ Microgard™ FR est un matériau ignifuge offrant une protection contre les particules et les éclaboussures de liquide léger sans compromettre la protection des travailleurs en cas d’embrasement éclair*.
  • Combinaison avec capuche à 2 pièces, coutures cousues, élastique au niveau de la capuche, de la taille, des poignets et des chevilles
  • 2Fermeture éclair à sens avec rabat tempête
  • Tissu en polyester/pâte de bois/Sontara ignifugé
  • Coutures surjetées à 3 fils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions 2XL
Matériau Laminé barrière multicouche
Couleur Bleu
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Hood Type 2 parties
Type de bouchon Fermeture éclair avant à 2 sens avec fermeture sous patte
Type de couture Cousu
Certifications/Conformité Les numéros III type 5 et 6, EN533 Index 1, EN1073-2, EN1149-1
Nbre de poches Aucun
Modèle Capuche incluse
Nom du produit
Ansell™ Combinaisons Microgard™ FR à capuche >