Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir MicroFunnel™ Plus avec membrane Supor™
Idéal pour la surveillance des systèmes d’eau purifiée maintenus à des températures allant jusqu’à 90°C (194°F).
244.00€ - 660.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Description | Emballage individuel |
Diamètre (métrique) du filtre | 47 mm |
Zone de filtration | 13,46 cm2 |
Type de produit | Stériles, quadrillés |
Code produit | Marque | Porosité | Capacité (métrique) | Matériau | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Capacité (métrique) | Matériau | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17184411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4814 |
0,45 μm | 300 mL | Membrane supor (polyéthersulfone) | Lignes de grilles noires |
245.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17124421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4823 |
0,45 μm | 100 mL | Membrane supor (polyéthersulfone) | Lignes de grilles noires |
510.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17144411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4809 |
0,2 μm | 100 mL | Membrane supor (polyéthersulfone) | Lignes de grilles noires |
510.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17154421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4843 |
0,2 μm | 100 mL | Membrane supor (polyéthersulfone) | Port aseptique (AP), lignes de grille noires | ||||
17124411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4807 |
0,45 μm | 100 mL | Ester de cellulose mixte à membrane Metricel GN-6 | Lignes de grilles noires |
520.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17154861
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4844 |
0,45 μm | 100 mL | Membrane supor (polyéthersulfone) | Port aseptique (AP), lignes de grille noires |
575.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17144421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4829 |
0,45 μm | 300 mL | Ester de cellulose mixte à membrane Metricel GN-6 | Lignes de grilles noires |
250.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17104431
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4857 |
0,2 μm | 300 ml | Membrane supor (polyéthersulfone) | Lignes de grilles noires |
244.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17134411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4808 |
0,45 μm | 100 mL | Polyéthersulfone modifié à membrane noire Metricel | Lignes de grille blanches |
520.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Prélevez des échantillons, transportez-les et filtrez-les, tout dans le même entonnoir
- Il n’est pas nécessaire de retirer le couvercle
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Blanc | |
47 mm | |
Stériles, quadrillés |
Emballage individuel | |
13,46 cm2 |