Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir MicroFunnel™ Plus avec membrane Supor™
Idéal pour la surveillance des systèmes d’eau purifiée maintenus à des températures allant jusqu’à 90°C (194°F).
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4843
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le couvercle ventilé par filtre s’enclenche sur un joint étanche aux liquides et permet la filtration sans avoir à ouvrir l’entonnoir et à risquer d’introduire une contamination.
- Le filtre de ventilation garantit qu’aucune contamination en suspension dans l’air n’est aspirée dans l’entonnoir pendant la filtration.
- S’attache directement à un collecteur de laboratoire standard ou s’utilise avec un adaptateur et un bouchon.
- Les graduations de volume sont clairement marquées pour faciliter la mesure du volume de l’échantillon.
- Conditionnement individuel et marqué pour le contrôle de la contamination et la traçabilité des lots.
- L’unité MicroFunnel Plus AP permet le prélèvement aseptique de l’échantillon via le port d’échantillonnage du couvercle. Il n’est pas nécessaire de retirer le couvercle.
- Conçu pour une utilisation avec la pompe péristaltique Sentino™ (17194251) et le collecteur de microbiologie (17104441).
Disponible dans les types de membrane suivants :
Membrane Supor
- Matériau en polyéthersulfone
- Conçu pour permettre l’échantillonnage de l’eau chaude jusqu’à 90°C
Membrane Metricel GN-6
- Matériau en ester de cellulose mixte
- Disponibles en noir ou blanc
Spécification
89 mm | |
Membrane supor (polyéthersulfone) | |
Emballage individuel | |
Port aseptique (AP), lignes de grille noires | |
50 / boîte | |
Stériles, quadrillés |
100 mL | |
Blanc | |
47 mm | |
0,2 μm | |
13,46 cm2 |