Learn More
Ismatec™ Ensembles de tubes à 2 arrêts Microbore en silicone durci au platine
Choisissez la taille et la formule adaptées à votre débit et à vos besoins d’application
132.00€
Spécification
Longueur totale (impériale) | 1,25 ft |
---|---|
Longueur totale (métrique) | 0,38 m |
Tuyau cannelé | Tubulure 3/32 po |
Pression maximale | 25,3 psi |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11705159
|
Ismatec™
06421-42 |
2,06 mm | 3,76 mm | 130 ml/min. |
132.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12333760
|
Ismatec™
06421-48 |
2,79 mm | 4,49 mm | 200 ml/min. |
132.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- La tubulure subit des tests intesifs pour offrir des performances optimales / des heures de fonctionnement avec l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
Spécification
1,25 ft | |
0,38 m | |
Tubulure 3/32 po | |
25,3 psi |