Learn More
Ismatec™ Ensembles de tubes à 2 arrêts Microbore en silicone durci au platine
Choisissez la taille et la formule adaptées à votre débit et à vos besoins d’application
Marque: Ismatec™ 06421-42
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Compatible avec la tête de pompe multicanaux Masterflex L/S, petites cartouches
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
- Toujours en stock— la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
Spezifikation
Jeux de tubulure à 2 arrêts Microbore, silicone (durci au platine) ; D.I. de 2,06 mm. Boîte de 6 | |
2,06 mm | |
3,76 mm | |
0,38 m | |
130 ml/min. | |
25,3 psi |
0,081 in | |
0,147 in | |
1,25 ft | |
42 | |
Tubulure 3/32 po |