Learn More
Ismatec™ Ensembles de tubes à 2 arrêts Microbore en silicone durci au platine
Choisissez la taille et la formule adaptées à votre débit et à vos besoins d’application
Marque:  Ismatec™ 06421-48
Code produit. 12333760
  • 132.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Compatible avec la tête de pompe multicanaux Masterflex L/S, petites cartouches
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Toujours en stock— la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
Spécification
Spécification
Jeux de tubulure à 2 arrêts Microbore, silicone (durci au platine) ; D.I. de 2,79 mm. Boîte de 6
2,79 mm
4,49 mm
0,38 m
200 ml/min.
25,3 psi
0,11 in
0,176 in
1,25 ft
48
Tubulure 3/32 po