Learn More
Miconazole (base libre), Fisher BioReagents
44.90€ - 208.80€
Identifiants chimiques
CAS | 22916-47-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H14Cl4N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 416.12 |
Numéro MDL | MFCD00216019 |
Clé InChI | BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 1-[2, 4-Dichloro-β-([2, 4-dichloro-benzyl]oxy)phenethyl]imidazole |
CID PubChem | 4189 |
ChEBI | CHEBI:82892 |
SMILES | ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10386933
|
Fisher BioReagents
BP2668-1 |
1 g | Verre ambré | N/A | |||||
11468403
|
Fisher BioReagents
BP2668-5 |
5 g | Verre ambré | N/A | |||||
10596764
|
Fisher BioReagents
BP2668-25 |
25 g | Verre ambré | N/A | |||||
Description
Le miconazole est utilisé comme agent antifongique.
Identifiants chimiques
22916-47-8 | |
416.12 | |
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N | |
4189 | |
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1 |
C18H14Cl4N2O | |
MFCD00216019 | |
1-[2, 4-Dichloro-β-([2, 4-dichloro-benzyl]oxy)phenethyl]imidazole | |
CHEBI:82892 |
Spécification
Miconazole | |
Free Base | |
22916-47-8 | |
< 0.2% | |
< 0.5% | |
MFCD00216019 | |
1-[2, 4-Dichloro-β-([2, 4-dichloro-benzyl]oxy)phenethyl]imidazole | |
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1 | |
416.12 | |
CHEBI:82892 | |
Blanc |
Miconazole | |
Solide | |
135°C | |
98% | |
C18H14Cl4N2O | |
15, 6257 | |
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N | |
1-[2-(2,4-dichlorophényl)-2-[(2,4-dichlorophényl)méthoxy]éthyl]imidazole | |
4189 | |
416.13 |
Sécurité et traitement
WARNING!
Emergency Overview
Harmful if swallowed. May cause allergic respiratory reaction. Use personal protective equipment. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately if symptoms occur. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Get medical attention immediately if symptoms occur. Get medical attention immediately if symptoms occur. Do not induce vomiting.
NFPA
Health:2
Flammability:0
Instability:0
Recommended Storage : RT
- Miconazole
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .