Learn More
Miconazole (base libre), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Verre ambré
Description
Le miconazole est utilisé comme agent antifongique.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Miconazole |
Type | Miconazole |
Note relative au nom | Free Base |
Forme physique | Solid |
Point de fusion | 135°C |
Résidus d’allumage | < 0.2% |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Perte à la dessiccation | < 0.5% |
Merck Index | 15, 6257 |
Conditionnement | Verre ambré |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Miconazole
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .