Learn More
Miconazole (base libre), Fisher BioReagents
Code produit. 10386933
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Verre ambré
Le miconazole est utilisé comme agent antifongique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22916-47-8
Formule moléculaire C18H14Cl4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 416.12
Numéro MDL MFCD00216019
Clé InChI BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-[2, 4-Dichloro-β-([2, 4-dichloro-benzyl]oxy)phenethyl]imidazole
CID PubChem 4189
ChEBI CHEBI:82892
SMILES ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Miconazole
Type Miconazole
Note relative au nom Free Base
Forme physique Solide
Point de fusion 135°C
Résidus d’allumage < 0.2%
Plage de pourcentage du dosage 98%
Perte à la dessiccation < 0.5%
Merck Index 15, 6257
Conditionnement Verre ambré
Nom IUPAC 1-[2-(2,4-dichlorophényl)-2-[(2,4-dichlorophényl)méthoxy]éthyl]imidazole
Poids de la formule 416.13
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Miconazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .