Learn More
Brady™ Étiquettes de plaques de marquage et de nom de polyester métallisé MiniMark™
Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking MiniMark™ Polyester Name and Rating Plates Labels.
283.00€ - 515.00€
Spécification
Certifications/Conformité | RoHS, 2011/65/UE |
---|---|
Description | Étiquettes de plaques de marquage et de nom MiniMark |
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Argent |
Finition | Satin |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | HeightMetric | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | HeightMetric | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11721825
|
Brady™
710081 |
25,4 mm |
283.00€
1 boîte |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11751825
|
Brady™
710082 |
38,1 mm |
454.00€
1 boîte |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11781785
|
Brady™
710083 |
69,85 mm |
419.00€
1 boîte |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11761795
|
Brady™
710084 |
50,8 mm |
424.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11741735
|
Brady™
710085 |
76,2 mm |
515.00€
1 boîte |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
- Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking labels.
Spezifikation
RoHS, 2011/65/UE | |
Acrylique, Permanent | |
Satin | |
Thermal Transfer | |
Identifiez vos plaques d’actif et signalétiques avec ces étiquettes métalliques | |
-40°C | |
-40°F to +275°F | |
0.003 in. |
Étiquettes de plaques de marquage et de nom MiniMark | |
Argent | |
Polyester métallisé | |
Nom et étiquette des plaques signalétiques | |
Imprimante MiniMark | |
Rectangle | |
–40°C à +135°C | |
0,019 mm |