Learn More
Brady™ Étiquettes de plaques de marquage et de nom de polyester métallisé MiniMark™
Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking MiniMark™ Polyester Name and Rating Plates Labels.
Marque: Brady™ 710085
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking labels.
Spécification
RoHS, 2011/65/UE | |
Acrylique, Permanent | |
Satin | |
Transfert thermique | |
Identifiez vos plaques d’actif et signalétiques avec ces étiquettes métalliques | |
-40°C | |
650/Bte | |
76,2 x 50 mm (l x H) | |
–40°C à +135°C | |
0,019 mm | |
50,00 x 76,20 mm | |
50 mm | |
76,2 mm |
Étiquettes de plaques de marquage et de nom MiniMark | |
Argent | |
Polyester métallisé | |
Nom et étiquette des plaques signalétiques | |
Imprimante MiniMark | |
650 Labels/Box | |
Rectangle | |
-40°F to +275°F | |
0,003 in | |
53,00 mm | |
1.97 in. | |
3 in |