Learn More
Brady™ Étiquettes de plaques de marquage et de nom de polyester métallisé MiniMark™
Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking MiniMark™ Polyester Name and Rating Plates Labels.
Marque: Brady™ 710081
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking labels.
Spécification
RoHS, 2011/65/UE | |
Acrylique, Permanent | |
Satin | |
Thermal Transfer | |
Identifiez vos plaques d’actif et signalétiques avec ces étiquettes métalliques | |
28,4 mm | |
-40°C | |
2865/Bte | |
25,4 x 12,7 mm (l x H) | |
–40°C à +135°C | |
0,019 mm | |
12,70 x 25,40 mm | |
12.7 mm | |
25,4 mm |
Étiquettes de plaques de marquage et de nom MiniMark | |
Argent | |
Polyester métallisé | |
Nom et étiquette des plaques signalétiques | |
Imprimante MiniMark | |
3 | |
2865 Labels/Box | |
Rectangle | |
-40°F to +275°F | |
0.003 in. | |
15,70 mm | |
0.5 in. | |
1 in. |