Learn More
Iodure de mercure(II), ACS, 99,0 % min. (base de dosage asséchée), Thermo Scientific Chemicals
Utilisation comme réactif analytique pour la préparation du réactif Nessler.
89.40€ - 335.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7774-29-0 |
---|---|
Formule moléculaire | HgI2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 454.401 |
Numéro MDL | MFCD00011044 |
Clé InChI | YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum |
CID PubChem | 24485 |
ChEBI | CHEBI:49659 |
Nom IUPAC | diiodomercure |
SMILES | I[Hg]I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11381639
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012289.22 |
100 g |
89.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371639
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012289.36 |
500 g |
335.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
As an analytical reagent for the preparation of Nessler's Reagent. It is also used as an oxidizing agent for the synthesis of quinoxaline. Polycrystalline films of mercury (II) iodide, also play an important role in X-ray imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7774-29-0 | |
454.401 | |
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L | |
24485 | |
diiodomercure |
HgI2 | |
MFCD00011044 | |
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum | |
CHEBI:49659 | |
I[Hg]I |
Spécification
350°C (sublimation) | |
259°C | |
7774-29-0 | |
Poudre | |
HgI2 | |
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum | |
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L | |
diiodomercure | |
24485 | |
454.4 | |
Odorless | |
Red powder or beads |
Mercury(II) iodide | |
Assay-dried basis | |
Blanc | |
99.0% min. | |
MFCD00011044 | |
Insoluble in water. Soluble in boiling alcohol,ether,acetone,ethyl acetate,carbon disulfide,alkali iodides. | |
I[Hg]I | |
454.401 | |
CHEBI:49659 | |
ACS | |
Light sensitive | |
6.28 g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-873-8
missing translation for 'rtecsNumber' : OW5250000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only