Learn More
Iodure de mercure(II), ACS, 99,0 % min. (base de dosage asséchée), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371639
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Utilisation comme réactif analytique pour la préparation du réactif Nessler.
As an analytical reagent for the preparation of Nessler's Reagent. It is also used as an oxidizing agent for the synthesis of quinoxaline. Polycrystalline films of mercury (II) iodide, also play an important role in X-ray imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7774-29-0
Formule moléculaire HgI2
Poids moléculaire (g/mol) 454.401
Numéro MDL MFCD00011044
Clé InChI YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
CID PubChem 24485
ChEBI CHEBI:49659
Nom IUPAC diiodomercure
SMILES I[Hg]I
Spécification
Point d’ébullition 350°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Mercury(II) iodide
Point de fusion 259°C
Note relative au nom Assay-dried basis
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.0% min.
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in boiling alcohol,ether,acetone,ethyl acetate,carbon disulfide,alkali iodides.
Poids de la formule 454.4
Qualité ACS
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Aspect Red powder or beads
Densité 6.28