Learn More
Iodure de mercure(II), ACS, 99,0 % min. (base de dosage asséchée), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381639
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Utilisation comme réactif analytique pour la préparation du réactif Nessler.
As an analytical reagent for the preparation of Nessler's Reagent. It is also used as an oxidizing agent for the synthesis of quinoxaline. Polycrystalline films of mercury (II) iodide, also play an important role in X-ray imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7774-29-0
Formule moléculaire HgI2
Poids moléculaire (g/mol) 454.401
Numéro MDL MFCD00011044
Clé InChI YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
CID PubChem 24485
ChEBI CHEBI:49659
Nom IUPAC diiodomercure
SMILES I[Hg]I
Spécification
Point d’ébullition 350°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Mercury(II) iodide
Point de fusion 259°C
Note relative au nom Assay-dried basis
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.0% min.
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in boiling alcohol,ether,acetone,ethyl acetate,carbon disulfide,alkali iodides.
Poids de la formule 454.4
Qualité ACS
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Aspect Red powder or beads
Densité 6.28 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury(II) iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Mercuric iodide