Learn More
Iodure de mercure(II), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
96.20€ - 353.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7774-29-0 |
---|---|
Formule moléculaire | HgI2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 454.401 |
Numéro MDL | MFCD00011044 |
Clé InChI | YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum |
CID PubChem | 24485 |
ChEBI | CHEBI:49659 |
Nom IUPAC | diiodomercure |
SMILES | I[Hg]I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11483167
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16130.22 |
100 g |
96.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11493167
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16130.36 |
500 g |
353.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Mercury(II) iodide is is used for preparation of Nessler's reagent, used for detection of presence of ammonia. It is a semiconductor material, used in some x-ray and gamma ray detection and imaging devices operating at room temperatures. In veterinary medicine, it is used in blister ointments in exostoses, bursal enlargement, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’iodure de mercure(II) est utilisé pour la préparation du réactif de Nessler′et pour détecter la présence d’ammoniac. Il s’agit d’un matériau semi-conducteur, utilisé dans certains appareils d’imagerie et de détection aux rayons X et gamma fonctionnant à température ambiante. En médecine vétérinaire, il est utilisé dans les onguents de blister contre les exostoses, la bursite, etc.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool, l’éther, l’acétone, le chloroforme, l’acétate d’éthyle, l’huile d’olive et l’huile de ricin.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
7774-29-0 | |
454.401 | |
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L | |
24485 | |
diiodomercure |
HgI2 | |
MFCD00011044 | |
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum | |
CHEBI:49659 | |
I[Hg]I |
Spécification
350°C (sublimation) | |
259°C | |
HgI2 | |
UN1638 | |
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum | |
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L | |
diiodomercure | |
24485 | |
454.4 | |
Odorless | |
6.28 |
Mercury(II) iodide | |
7774-29-0 | |
MFCD00011044 | |
14,5879 | |
Insoluble in water. Slightly soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,ethyl acetate,olive oil and castor oil. | |
I[Hg]I | |
454.401 | |
CHEBI:49659 | |
≥99% | |
Light sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :IODURE DE MERCURE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-873-8
missing translation for 'rtecsNumber' : OW5250000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only