Learn More
Iodure de mercure(II), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
Mercury(II) iodide is is used for preparation of Nessler's reagent, used for detection of presence of ammonia. It is a semiconductor material, used in some x-ray and gamma ray detection and imaging devices operating at room temperatures. In veterinary medicine, it is used in blister ointments in exostoses, bursal enlargement, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de mercure(II) est utilisé pour la préparation du réactif de Nessler′et pour détecter la présence d’ammoniac. Il s’agit d’un matériau semi-conducteur, utilisé dans certains appareils d’imagerie et de détection aux rayons X et gamma fonctionnant à température ambiante. En médecine vétérinaire, il est utilisé dans les onguents de blister contre les exostoses, la bursite, etc.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool, l’éther, l’acétone, le chloroforme, l’acétate d’éthyle, l’huile d’olive et l’huile de ricin.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’abri des oxydants.
L’iodure de mercure(II) est utilisé pour la préparation du réactif de Nessler′et pour détecter la présence d’ammoniac. Il s’agit d’un matériau semi-conducteur, utilisé dans certains appareils d’imagerie et de détection aux rayons X et gamma fonctionnant à température ambiante. En médecine vétérinaire, il est utilisé dans les onguents de blister contre les exostoses, la bursite, etc.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool, l’éther, l’acétone, le chloroforme, l’acétate d’éthyle, l’huile d’olive et l’huile de ricin.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 350°C (sublimation) |
Nom chimique ou matériau | Mercury(II) iodide |
Point de fusion | 259°C |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN1638 |
Merck Index | 14,5879 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Slightly soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,ethyl acetate,olive oil and castor oil. |
Poids de la formule | 454.4 |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Odeur | Odorless |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Mercury(II) iodide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- MIXTURE LIST-Contient: Mercuric iodide