Learn More
Iodure de mercure(II), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11493167
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Mercury(II) iodide is is used for preparation of Nessler's reagent, used for detection of presence of ammonia. It is a semiconductor material, used in some x-ray and gamma ray detection and imaging devices operating at room temperatures. In veterinary medicine, it is used in blister ointments in exostoses, bursal enlargement, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de mercure(II) est utilisé pour la préparation du réactif de Nessler′et pour détecter la présence d’ammoniac. Il s’agit d’un matériau semi-conducteur, utilisé dans certains appareils d’imagerie et de détection aux rayons X et gamma fonctionnant à température ambiante. En médecine vétérinaire, il est utilisé dans les onguents de blister contre les exostoses, la bursite, etc.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool, l’éther, l’acétone, le chloroforme, l’acétate d’éthyle, l’huile d’olive et l’huile de ricin.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7774-29-0
Formule moléculaire HgI2
Poids moléculaire (g/mol) 454.401
Numéro MDL MFCD00011044
Clé InChI YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
CID PubChem 24485
ChEBI CHEBI:49659
Nom IUPAC diiodomercure
SMILES I[Hg]I
Spécification
Point d’ébullition 350°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Mercury(II) iodide
Point de fusion 259°C
Quantité 500 g
Numéro UN UN1638
Merck Index 14,5879
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Slightly soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,ethyl acetate,olive oil and castor oil.
Poids de la formule 454.4
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Densité 6.28