Learn More
Fiole jaugée classe B en verre borosilicaté MBL™
En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion. La fiole jaugée classe B en verre borosilicaté MBL™ est conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664. Les inscriptions en émail bleu facilitent l’évaluation du volume. Comprend un bouchon en PE.
63.35€ - 270.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 1042, DIN 12664 |
---|---|
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Description | Inscriptions en émail bleu |
Matériau | Verre borosilicaté |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Hauteur (métrique) | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Hauteur (métrique) | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12054448
|
MBL
FRD038P |
1000 ml | 24/29 | 300 mm | ± 0,8 ml |
93.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12653022
|
MBL
FRD030P |
100 ml | 14/23 | 170 mm | plusmn; 0,2 ml |
101.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12613022
|
MBL
FRD024P |
10 ml | 10/19 | 90 mm | ± 0,05 ml |
65.95€
5 pièces |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12663022
|
MBL
FRD032P |
200 ml | 14/23 | 210 mm | ± 0,3 ml |
159.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12050703
|
MBL
FRD040P |
2000 ml | 29/32 | 370 mm | ± 1,2 ml |
83.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12000703
|
Afora
FRD034P |
250 ml | 14/23 | 220 mm | ± 0,3 ml |
63.35€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10111930
|
MBL
FRD025P |
20 ml | 10/19 | 110 mm | plusmn; 0,08 ml |
77.85€
5 pièces |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12633022
|
MBL
FRD026P |
25 ml | 10/19 | 110 mm | plusmn; 0,08 ml |
72.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12070703
|
MBL
FRD042P |
5 l | 34/35 | 475 mm | ± 2,4 ml | N/A | |||
12020703
|
MBL
FRD036P |
500 ml | 19/26 | 260 mm | plusmn; 0,5 ml |
81.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12603022
|
MBL
FRD022P |
5 ml | 10/19 | 70 mm | plusmn; 0,05 ml |
64.40€
5 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664
- En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion
- Inscriptions en émail bleu
- Bouchon en Pe
Spécification
ISO 1042, DIN 12664 | |
Inscriptions en émail bleu | |
Oui |
Polyéthylène | |
Verre borosilicaté | |
B |