Learn More
Fiole jaugée classe B en verre borosilicaté MBL™
En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion. La fiole jaugée classe B en verre borosilicaté MBL™ est conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664. Les inscriptions en émail bleu facilitent l’évaluation du volume. Comprend un bouchon en PE.
Marque:  MBL FRD036P
71.33 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12020703
  • 81.80€ / 2 pièces
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664
  • En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion
  • Inscriptions en émail bleu
  • Bouchon en Pe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 1042, DIN 12664
Inscriptions en émail bleu
Verre borosilicaté
plusmn; 0,5 ml
B
Polyéthylène
500 ml
260 mm
Oui
19/26