Learn More
Fiole jaugée classe B en verre borosilicaté MBL™
En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion. La fiole jaugée classe B en verre borosilicaté MBL™ est conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664. Les inscriptions en émail bleu facilitent l’évaluation du volume. Comprend un bouchon en PE.
Marque: MBL FRD025P
67.90 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664
- En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion
- Inscriptions en émail bleu
- Bouchon en Pe
Spécification
ISO 1042, DIN 12664 | |
Inscriptions en émail bleu | |
Verre borosilicaté | |
plusmn; 0,08 ml | |
B |
Polyéthylène | |
20 ml | |
110 mm | |
Oui | |
10/19 |