Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe Tygon™ E-LFL
La plus longue durée de vie de toutes les compositions Tygon™
172.00€ - 224.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Matériau | Tygon E-LFL |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -46°C |
Max. Operating Temperature (Metric) | 74°C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15382600
|
Masterflex™
06447-13 |
13 |
172.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 24-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15142846
|
Masterflex™
06449-34 |
34 |
224.00€
30m |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La tubulure est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
Spécification
Tube de pompe | |
Tygon E-LFL | |
-46°C | |
74°C |