Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe Tygon™ E-LFL
La plus longue durée de vie de toutes les compositions Tygon™
Marque: Masterflex™ 06447-13
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tubulure est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
Spécification
Tube de pompe | |
Tygon E-LFL | |
-46°C | |
13 | |
1/16 in | |
Alimentation de paillasse à double tension (115/230 VCA) avec prise CEI 320 / CEE 22 | |
660 mm |
0,8 mm | |
Fonctionnement uniforme et longue durée de vie | |
8/boîte | |
0,8 à 105 ml/min | |
8,8 m | |
40°psi | |
74°C |