Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe Tygon™ E-LFL
La plus longue durée de vie de toutes les compositions Tygon™
Marque: Masterflex™ 06449-34
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tubulure est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
Spécification
Tube de pompe | |
1,42 mm | |
3000 cm | |
-46°C | |
34 |
Autoclavable | |
Tygon E-LFL | |
Destiné à un usage général en laboratoire, prolonge la durée de vie grâce à des pompes à tubulure péristaltique | |
1 unité | |
74°C |