Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance en silicone durci au peroxyde L/S™
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision pour pompes haute performance en silicone durci au peroxyde Masterflex™ L/S™ offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
175.00€ - 580.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Certifications/Conformité | USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3A de la pharmacopée européenne (PE) |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Silicone |
Longueur totale (impériale) | 25 pieds |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11885161
|
Masterflex™
96400-15 |
15 |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11805171
|
Masterflex™
96400-24 |
24 |
580.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11710999
|
Masterflex™
96400-36 |
36 |
246.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11730989
|
Masterflex™
96400-35 |
35 |
225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Excellente biocompatibilité pour une large gamme d’applications
La tubulure pour pompes Masterflex™ L/S™ est fabriquée avec des tolérances extrêmement serrées adaptées à nos têtes de pompe L/S™ pour assurer un débit précis et reproductible ainsi que la longévité de la tubulure. La tubulure pour pompes est testée en usine et inspectée visuellement pour apporter les meilleures performances à votre pompe péristaltique.- Capacité de compression physique accrue
- Durée de vie de la tubulure plus longue, économique
- Excellente résistance à la chaleur, faible rémanence à la compression, inodore, non toxique.
- Inodore et non toxique, ne transmet pas de goût aux fluides transportés
- Résistante à la croissance des champignons, aux intempéries, à l’ozone, au corona et aux rayonnements
- Excellente force de compression
- Matériau doux et translucide
- Dégazage potentiel des produits de peroxyde
Spécification
Tube de pompe | |
Autoclavables | |
25 pieds | |
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires | |
Translucide |
USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3A de la pharmacopée européenne (PE) | |
Silicone | |
760 cm | |
-40deg;C | |
100°C |