Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance en silicone durci au peroxyde L/S™
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision pour pompes haute performance en silicone durci au peroxyde Masterflex™ L/S™ offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
Marque: Masterflex™ 96400-15
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Excellente biocompatibilité pour une large gamme d’applications
- La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision pour des tolérances limitées permettant une répétabilité, une précision et une reproductibilité élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
- Toujours en stock : la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
- Tubulure économique avec une durée de vie plus longue
Spécification
USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3A de la pharmacopée européenne (PE) | |
Autoclavables | |
4,8 mm | |
0,59 po | |
25 pieds | |
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires | |
15 | |
0,18 in | |
29 pieds d’eau | |
Translucide |
Tube de pompe | |
19/100 po | |
Silicone | |
15 mm | |
760 cm | |
-40deg;C | |
1,7 à 1000 ml/min. | |
8,8 m Eau | |
CO2 : 25 147, O2: 4715, N2 : 2284 | |
100°C |