Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance en silicone durci au peroxyde L/S™
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision pour pompes haute performance en silicone durci au peroxyde Masterflex™ L/S™ offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
Marque:  Masterflex™ 96400-36
Code produit. 11710999
  • 246.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Excellente biocompatibilité pour une large gamme d’applications
  • La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision pour des tolérances limitées permettant une répétabilité, une précision et une reproductibilité élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Toujours en stock : la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Tubulure économique avec une durée de vie plus longue
Spécification
Spécification
USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3A de la pharmacopée européenne (PE)
Autoclavables
9,7 mm
1,41 po
25 pieds
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires
36
3/8 po
27 pieds d’eau
100°C
Tube de pompe
38/100 po
Silicone
36 mm
760 cm
-40deg;C
4,8 à 2900 ml/min.
8,3 m Eau
Translucide