Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes en silicone durci au platine L/S™ BioPharm™
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone haute performance. La tubulure de précision pour pompes en silicone durci au platine Masterflex™ L/S™ BioPharm™ est idéale pour les applications pharmaceutiques, cosmétiques, de recherche et d’analyse automatique.
135.00€ - 1300.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Température min. de fonctionnement (métrique) | -59°C |
Couleur | Transparent |
Max. Operating Temperature (Metric) | 232deg;C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11790999
|
Masterflex™
96420-13 |
13 |
135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11731009
|
Masterflex™
96420-17 |
17 |
1300.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11741009
|
Masterflex™
96420-18 |
18 |
376.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La tubulure pour pompe en silicone durcie au platine représente le meilleur choix pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure.
- Conforme USP classe VI , VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Faible absorption ; excellente biocompatibilité
- Très faible taux d'extraction ; résistance aux intempéries, à l'ozone, à la couronne et aux radiations
- Formule : Silicone Tygon™ 3350, durci au platine
- Ultralisse ; minimise la prolifération bactérienne
- Parfait pour les bases à concentration faible à moyenne, le sel et les alcools
- Transparent, inodore, sans goût et non toxique
Spécification
Autoclavable | |
-59°C | |
Transparent | |
232deg;C |