Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes en silicone durci au platine L/S™ BioPharm™
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone haute performance. La tubulure de précision pour pompes en silicone durci au platine Masterflex™ L/S™ BioPharm™ est idéale pour les applications pharmaceutiques, cosmétiques, de recherche et d’analyse automatique.
Marque: Masterflex™ 96420-18
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La tubulure pour pompe en silicone durcie au platine représente le meilleur choix pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure.- Conforme USP classe VI , VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Faible absorption ; excellente biocompatibilité
- Très faible taux d'extraction ; résistance aux intempéries, à l'ozone, à la couronne et aux radiations
- Formule : Silicone Tygon™ 3350, durci au platine
- Ultralisse ; minimise la prolifération bactérienne
- Parfait pour les bases à concentration faible à moyenne, le sel et les alcools
- Transparent, inodore, sans goût et non toxique
Spécification
Tube de pompe | |
7,9 mm | |
760 cm | |
-59deg;C | |
3,8 à 2300 ml/min. | |
6,7 m | |
15°psi | |
232deg;C |
Autoclavables | |
BioPharm (silicone durci au platine) | |
Pour les applications pharmaceutiques, cosmétiques, de recherche et d’analyse automatique | |
18 | |
3/8 po | |
Transparent | |
510 mm |