Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes en silicone durci au platine L/S™ BioPharm™
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone haute performance. La tubulure de précision pour pompes en silicone durci au platine Masterflex™ L/S™ BioPharm™ est idéale pour les applications pharmaceutiques, cosmétiques, de recherche et d’analyse automatique.
Marque: Masterflex™ 96420-13
Description
La tubulure pour pompe en silicone durcie au platine représente le meilleur choix pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure.
- Conforme USP classe VI , VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Faible absorption ; excellente biocompatibilité
- Très faible taux d'extraction ; résistance aux intempéries, à l'ozone, à la couronne et aux radiations
- Formule : Silicone Tygon™ 3350, durci au platine
- Ultralisse ; minimise la prolifération bactérienne
- Parfait pour les bases à concentration faible à moyenne, le sel et les alcools
- Transparent, inodore, sans goût et non toxique
Spécification
Certification de la résine : ADCF ; FDA ; USP ; EU Food 10/2011 ; sans DEHP ; 1935/2004 ; sans phtalates ; RoHS ; NSF-51 | |
Autoclavable | |
Silicone durci au platine | |
Pompes Masterflex L/S | |
-59°C | |
13 | |
2,7 bar |
Tubulure de pompe en silicone durci au platine Biopharm pour pompes Masterflex L/S | |
0,8 mm | |
7,6 m | |
Pour les applications pharmaceutiques, cosmétiques, de recherche et d’analyse automatique | |
Non stérile | |
Transparent | |
232deg;C |