Learn More
Atago™ Réfractomètre clinique modèle MASTER-SUR/Nα
278.00€ - 313.00€
Spécification
Type | Réfractomètre clinique |
---|---|
Scale Range | Densité relative de l’urine comprise entre 1,000 et 1,060, 0 à 12 g/100 ml de protéine sérique |
Indice IP | IP 65 |
Poids (métrique) | 110 g |
Code produit | Marque | Indice de réfraction | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Indice de réfraction | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11446168
|
Atago™
2771 |
1,3330 à 1,3660 |
313.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11466168
|
Atago™
2791 |
1,333 à 1,356 |
278.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Réfractomètre clinique | |
Densité relative de l’urine comprise entre 1,000 et 1,060, 0 à 12 g/100 ml de protéine sérique | |
IP 65 | |
110 g |