Learn More
Atago™ Réfractomètre clinique modèle MASTER-SUR/Nα
Marque: Atago™ 2771
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Réfractomètre clinique | |
1,3330 à 1,3660 | |
Échelle de densité relative de l’urine de ± 0,001, ± 0,2 g/ml Échelle de protéines sériques, échelle d’indice de réfraction de ± 0,0005 nD de 10 à 30°C | |
Conçu pour les analyses cliniques : Protéine sérique, densité relative de l’urine et indice de réfraction | |
110 g |
Densité relative de l’urine comprise entre 1,000 et 1,060, 0 à 12 g/100 ml de protéine sérique | |
MASTER-SUR/Nα | |
Densité relative de l’urine, protéine sérique, indice de réfraction | |
IP 65 |