Learn More
Atago™ Réfractomètre clinique modèle MASTER-SUR/Nα
Marque: Atago™ 2791
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Réfractomètre clinique | |
1,333 à 1,356 | |
Densité relative de l’urine de ± 0,001. Échelle, ±0,0005 nD à une échelle d’indice de réfraction (10 à 30°C) | |
Conçu pour mesurer rapidement et facilement la densité relative de l’urine avec une seule goutte d’échantillon | |
110 g |
Densité relative de l’urine comprise entre 1,000 et 1,060, 0 à 12 g/100 ml de protéine sérique | |
MASTER-URC / Nα | |
Densité relative de l’urine, indice de réfraction | |
IP 65 |