Learn More
Nitrate de manganèse(II) tétrahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.90€ - 127.00€
Identifiants chimiques
CAS | 20694-39-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H8MnN2O10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 251.006 |
Numéro MDL | MFCD00149789 |
Clé InChI | ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate |
CID PubChem | 182616 |
Nom IUPAC | Manganèse(2+) ; dinitrate ; tétrahydraté |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11488437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18521.30 |
250 g |
40.90€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11478437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18521.0B |
1000 g |
127.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Manganese(II) nitrate tetrahydrate used as porcelain colorants. It is also used as a precursor for manganese dioxide and other manganese compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe nitrate de manganèse(II) tétrahydraté est utilisé comme colorants en porcelaine. Il est également utilisé comme précurseur pour le dioxyde de manganèse et pour d’autres composés du manganèse.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents réducteurs puissants et les acides forts.
Identifiants chimiques
20694-39-7 | |
251.006 | |
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N | |
182616 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2] |
H8MnN2O10 | |
MFCD00149789 | |
manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate | |
Manganèse(2+) ; dinitrate ; tétrahydraté |
Spécification
Manganese(II) nitrate tetrahydrate | |
20694-39-7 | |
Mn(NO3)2·4H2O | |
UN2724 | |
manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate | |
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N | |
Manganèse(2+) ; dinitrate ; tétrahydraté | |
182616 | |
98% | |
Hygroscopic |
∼26°C | |
H8MnN2O10 | |
MFCD00149789 | |
14,5733 | |
Soluble in ethanol and water. | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2] | |
251.006 | |
251.01 (178.95 Anhydrous) | |
Odorless |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H272-H314-H318-H373-H302
May intensify fire; oxidizer.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H272-H302-H314-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATE DE MANGANÈSE
missing translation for 'einecsNumber' : 233-828-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only