Learn More
Nitrate de manganèse(II) tétrahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11478437
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Manganese(II) nitrate tetrahydrate used as porcelain colorants. It is also used as a precursor for manganese dioxide and other manganese compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrate de manganèse(II) tétrahydraté est utilisé comme colorants en porcelaine. Il est également utilisé comme précurseur pour le dioxyde de manganèse et pour d’autres composés du manganèse.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents réducteurs puissants et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20694-39-7
Formule moléculaire H8MnN2O10
Poids moléculaire (g/mol) 251.006
Numéro MDL MFCD00149789
Clé InChI ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate
CID PubChem 182616
Nom IUPAC Manganèse(2+) ; dinitrate ; tétrahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Point de fusion ∼26°C
Quantité 1000 g
Formule linéaire Mn(NO3)2·4H2O
Numéro UN UN2724
Merck Index 14,5733
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and water.
Poids de la formule 251.01 (178.95 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic