Learn More
Nitrate de manganèse(II) tétrahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11488437
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Manganese(II) nitrate tetrahydrate used as porcelain colorants. It is also used as a precursor for manganese dioxide and other manganese compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrate de manganèse(II) tétrahydraté est utilisé comme colorants en porcelaine. Il est également utilisé comme précurseur pour le dioxyde de manganèse et pour d’autres composés du manganèse.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents réducteurs puissants et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20694-39-7
Formule moléculaire H8MnN2O10
Poids moléculaire (g/mol) 251.006
Numéro MDL MFCD00149789
Clé InChI ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate
CID PubChem 182616
Nom IUPAC Manganèse(2+) ; dinitrate ; tétrahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Point de fusion ∼26°C
Quantité 250 g
Formule linéaire Mn(NO3)2·4H2O
Numéro UN UN2724
Merck Index 14,5733
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and water.
Poids de la formule 251.01 (178.95 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Manganese(II) nitrate tetrahydrate