missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
mAID tag Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | mAID tag |
---|---|
Concentration | 300 μg/mL |
Applications | ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16846055
|
Proteintech
28209-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16836055
|
Proteintech
28209-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The mAID tag antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of arabidopsis thaliana mAID tag. This antibody recognizes human antigen. The mAID tag antibody has been validated for the following applications: ELISA analysis.
Spécification
mAID tag | |
ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
Primary |
300 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
IgG |