Learn More
Brady™ Panneau en plastique magnétique pour le transport de substances à rayonnement
35.50€ - 35.90€
Spécification
Certifications/Conformité | Classe 7 :Matières radioactives |
---|---|
Matériau | Plastique |
Quantité | 1 de chaque |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Description | Plastique magnétique |
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11770983
|
Brady™
811664 |
Matière radioactive 7A I | |||||||
11720254
|
Brady™
223619 |
Substances radioactives |
35.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11710993
|
Brady™
811670 |
Substances radioactives 7B II |
35.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11760993
|
Brady™
811676 |
Substances radioactives 7C III | |||||||
Spécification
Classe 7 :Matières radioactives | |
1 de chaque | |
Plastique magnétique | |
297 mm | |
Panneau pour le transport de matières radioactives |
Plastique | |
Acrylique, permanent | |
297 mm | |
Français |