Learn More
Brady™ Panneau en plastique magnétique pour le transport de substances à rayonnement
Marque: Brady™ 811664
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Classe 7 :Matières radioactives | |
1 de chaque | |
Plastique magnétique | |
297 mm | |
Diamant | |
Matière radioactive 7A I | |
Noir sur blanc |
Plastique | |
Acrylique, permanent | |
Les autocollants pour le transport de matières dangereuses attirent l’attention et ont démontré leur efficacité pratique | |
297 mm | |
Français | |
Panneau pour le transport de matières radioactives |