Learn More
Sulfate de magnésium, qualité réactif, Honeywell
Qualité réactif, anhydre, ≥ 97 %
76.94€ - 3050.90€
Identifiants chimiques
CAS | 7487-88-9 |
---|---|
Formule moléculaire | MgO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 120.36 |
Numéro MDL | MFCD00011110 |
Clé InChI | CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot |
CID PubChem | 24083 |
ChEBI | CHEBI:32599 |
SMILES | [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15681820
|
Honeywell Research Chemicals
208094-500G |
500 g | |||||||
15671820
|
Honeywell Research Chemicals
208094-2KG |
2 kg | |||||||
15661820
|
Honeywell Research Chemicals
208094-2.5KG |
2.5 kg |
378.86€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15601830
|
Honeywell Research Chemicals
208094-5KG |
5 kg | |||||||
15691820
|
Honeywell Research Chemicals
208094-50KG |
50 kg | |||||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
7487-88-9 | |
120.36 | |
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L | |
24083 | |
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
MgO4S | |
MFCD00011110 | |
magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot | |
CHEBI:32599 |
Spécification
Magnesium Sulfate | |
Anhydrous | |
MFCD00011110 | |
magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot | |
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
120.36 | |
CHEBI:32599 | |
≥97% | |
0.1mmHg (20°C) |
7487-88-9 | |
MgO4S | |
NONH for all modes of transport | |
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L | |
magnesium;sulfate | |
24083 | |
120.37g/mol | |
Reagent | |
Vapor Density: <0.01 (vs air) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-298-2
missing translation for 'rtecsNumber' : OM4500000