Learn More
Sulfate de magnésium, qualité réactif, Honeywell
Code produit. 15671820
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
Qualité réactif, anhydre, ≥ 97 %
  • ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7487-88-9
Formule moléculaire MgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
Numéro MDL MFCD00011110
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Sulfate
Forme physique Anhydrous
Quantité 2 kg
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC magnésium ; sulfate
Poids de la formule 120.37g/mol
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Réactif
Tension de vapeur 0.1mmHg (20°C)
Densité Vapor Density: <0.01 (vs air)