Learn More
Sulfate de magnésium, qualité réactif, Honeywell
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Magnesium Sulfate |
Forme physique | Anhydrous |
Quantité | 50 kg |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom IUPAC | magnesium(2+) sulfate |
Poids de la formule | 120.37g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥97% |
Qualité | Reagent |
Tension de vapeur | 0.1mmHg (20°C) |
Densité | Vapor Density: <0.01 (vs air) |