Learn More
Oxyde de magnésium, poudre, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
334.00€ - 553.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1309-48-4 |
---|---|
Formule moléculaire | MgO |
Poids moléculaire (g/mol) | 40.30 |
Numéro MDL | MFCD00011109 |
Clé InChI | CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag |
CID PubChem | 14792 |
Nom IUPAC | oxomagnésium |
SMILES | O=[Mg] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15508014
|
Avantor J.T.Baker
2480-01 |
500 g | Flacon poly |
334.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15518014
|
Avantor J.T.Baker
2480-05 |
2 kg | Seau en PE | ||||||
Identifiants chimiques
1309-48-4 | |
40.30 | |
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N | |
14792 | |
O=[Mg] |
MgO | |
MFCD00011109 | |
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag | |
oxomagnésium |
Spécification
Magnesium Oxide | |
Poudre | |
MFCD00011109 | |
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N | |
oxomagnésium | |
14792 | |
FCC/USP |
1309-48-4 | |
MgO | |
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag | |
O=[Mg] | |
40.30 | |
40.3 | |
1L = 3.58kg |